Stampa…
Membrana tubolare per dialisi Spectra/Por® 1
Fornitore: Spectrum Laboratories
132645 132650 132655 132660 132665 132670 132675
734-0662EA 420 EUR
734-0662 734-0663 734-0665 734-0666 734-0667 734-0669 734-0670
Membrana tubolare per dialisi Spectra/Por® 1
Tubazioni Tubazioni per dialisi
MWCO 6 - 8 kD, in cellulosa rigenerata
  • Trasparente e flessibile
Questa membrana economica è ideale per un'ampia gamma di applicazioni in cui vi è una notevole differenza di dimensioni tra le specie MW in separazione; tra queste, preparazione dei campioni, desalinazione, cambio di tampone, cambio di pH, purificazione delle proteine. La RC di grado standard offre una buona compatibilità chimica ed è utilizzabile con acidi e basi forti diluiti, acidi e basi deboli concentrati, la maggior parte degli alcoli e alcuni solventi organici deboli o diluiti, tra cui DMSO. La RC standard può tollerare valori di pH da 2 a 12 e temperature da 4 a 121 °C. Fornita a secco, conservante: glicerolo.