Stampa…
Tubi in metallo con flange piccole
Fornitore: VACUUBRAND
20673305 20673306 20673307 20673308 20673315 20673316 20673317 20673318 20673325 20673326 20673327 20673328 20673335 20673336 20673337 20673338
185-2511EA 141 EUR
185-2511 185-2521 185-2531 185-2541 185-2512 185-2522 185-2532 185-2542 185-2513 185-2523 185-2533 185-2543 185-2514 185-2524 185-2534 185-2544
Tubi in metallo con flange piccole
Tubazioni Tubazioni vuoto/pressione
Acciaio inox.
  • Come collegamento flessibile soddisfano anche elevate esigenze contro rilascio di gas e pulizia
  • Semplicità e rapidità di montaggio o smontaggio
  • Collegamento sicuro e a tenuta di vuoto in combinazione con anelli di serraggio e di bloccaggio opzionali
Inossidabile, con piccole flange saldate su entrambi i lati. Tubi metallici a ondulazione parallela di elevata flessibilità.