Stampa…
Tubi con flange piccole
Fornitore: VACUUBRAND GMBH + CO
20686010 20686011 20686012 20686020 20686021 20686022
189-3310EA 168 EUR
189-3310 189-3312 189-3314 189-3311 189-3313 189-3315
Tubi con flange piccole
Tubazioni Tubazioni vuoto/pressione
PVC.
  • Ampia resistenza alle sostanze chimiche
  • Semplicità e rapidità di montaggio o smontaggio
  • Collegamento sicuro e a tenuta di vuoto in combinazione con anelli di centraggio e di bloccaggio opzionali
Con spirale di sostegno in acciaio inox inserita e piccole flange in alluminio montate su entrambi i lati.