Stampa…
Versilon™ F-5500-A, fluoroelastomer tubing
Fornitore: Saint Gobain Life Sciences
070651-08 070651-11 070652-06 070652-09 070652-17 AGN00002 AGN00022 AGN00012 AGN00007 070538-18L
224-2438EA 177 EUR
224-2438 224-2444 224-2406 224-2410 224-2422 224-2740 224-5016 224-5018 224-5019 224-0157
Versilon™ F-5500-A, fluoroelastomer tubing
Tubazioni Tubazione di trasferimento
In fluoroelastomero nero.
  • Eccellente resistenza ai prodotti chimici corrosivi, agli oli, ai carburanti e ai solventi
  • Resistenti all'ozono, alla luce solare e alle intemperie
  • Resistenza allo strappo e lunga durata
Grazie alle proprietà chimiche e fisiche, questo tubo rappresenta la soluzione ideale per applicazioni in condizioni ambientali estreme, quali tubi per agenti di pulizia a secco o sistemi di recupero dei solventi. Protegge i liquidi fotosensibili e mantiene la resistenza allo strappo e la lunga durata anche in caso di esposizione alla luce solare diretta, all'ozono e agli effetti degli agenti atmosferici.
L'alto livello di flessibilità ed elasticità è ideale per l'uso con sostanze altamente corrosive nelle pompe aspiranti.
Resistenza termica: da −51 a +204 °C
Durezza (durometro Shore A): 60
Densità: 1,90