Stampa…
Tubi per pompe, Tygon® F-4040-A, con fermi
Fornitore: Saint Gobain Life Sciences
070533-08 070533-14 070533-15 070533-17 070533-18 070543-16 070543-08
224-2338EA 122 EUR
224-2338 224-2349 224-2350 224-2352 224-2353 224-2321 224-2308
Tubi per pompe, Tygon® F-4040-A, con fermi
Tubazioni Tubazione di trasferimento
Sárgásfehér Tygon cső, átlátszó
  • Resistente a strappi, deformazioni e infragilimento
  • Resistente all'ozono e ai raggi UV
  • Compatibile con la maggioranza dei prodotti a base di petrolio
Tubo resistente a petrolio e lubrificanti, ideale per il trasferimento di carburante, cherosene, olio riscaldante, fluidi da taglio e refrigeranti a base di glicole. Non si deforma né si indurisce anche quando si utilizzano liquidi a base di idrocarburi, per un minor rischio di rotture o perdite. Grazie al basso livello di estrazione, il tubo protegge inoltre i fluidi da eventuali contaminazioni. Lunghezza: 381 mm. Distanza tra le fascette: 140 mm (2 fascette) e 170 mm (3 fascette).
Resistenza termica: da −35 a +74 °C
Durezza (durometro Shore A): 57
Densità: 1,26