Stampa…
Tubi per pompe, Tygon® 3350
Fornitore: Saint Gobain Life Sciences
070497-09 070497-11 070497-14 070497-16 070498-20 070497-13F 070497-17F 070497-20F 070498-16 070498-18
224-2538EA 73.1 EUR
224-2538 224-2542 224-2546 224-2549 224-2523 224-0140 224-0141 224-0142 224-2519 224-2521
Tubi per pompe, Tygon® 3350
Tubazioni Tubazione di trasferimento
In silicone vulcanizzato al platin traslucido.
  • Biocompatibili per applicazioni sensibili, utilizzabili per alimenti
  • Resistenti all'ozono e ai raggi UV, autoclavabili
Tubo Tygon in silicone vulcanizzato al platino e superficie ultraliscia. Elevata elasticità per trasferimento costante dei liquidi e a pompaggio intermittente.
Termoresistenza: −80...+204 °C
Durezza (durometro Shore A): 50
Densità: 1,14
Certificazioni: Omologati FDA, conformi a USP classe VI.