Stampa…
Tubing, Tygon® XL-60
Fornitore: Saint Gobain Life Sciences
AN800003 AN800007 AN800012 AN800017 AN800022 AN800038 AN800046 AN800053
228-1056EA 186 EUR
228-1056 228-1057 228-1058 228-1059 228-1060 228-1062 228-1063 228-1064
Tubing, Tygon® XL-60
Tubazioni Tubazione di trasferimento
Tubi Tygoprene®, semitrasparenti.
  • Eccellente resistenza chimica a molti liquidi, acidi e basi
  • Resistenti all'ozono, alla luce solare e alle intemperie
  • Estremamente flessibili e duraturi
Destinati specificamente all'uso nelle pompe peristaltiche, con una vita utile di oltre 500 ore. Sostituti ideali dei tubi in PVC e silicone laddove sia richiesta una vita utile più lunga. I materiali contengono solo minime quantità di sostanze estraibili, riducendo così il rischio di contaminazione durante il trasferimento dei liquidi.
Termoresistenza: −40...+120 °C
Durezza (durometro Shore A): 60
Densità: 0,90
Certificazioni: FDA 21 CFR 177.1210, NSF 51, Regolamento UE 10/2011
Informazioni per l'ordine: forniti in rotoli fino a 15 m di lunghezza in busta di plastica