Stampa…
Tubi da laboratorio, Versilon™ SE 200
Fornitore: Saint Gobain Life Sciences
AJD00002 AJD00007 AJD00017 AJD00028
VERNAJD00002EA 172 EUR
VERNAJD00002 VERNAJD00007 VERNAJD00017 VERNAJD00028
Tubi da laboratorio, Versilon™ SE 200
Tubazioni Tubazione di trasferimento
Tubi Versilon™ trasparenti.
  • Migliore flessibilità rispetto ai tipici tubi in fluoropolimero rigido
  • Resistenza chimica e inerzia
  • Percorso del fluido a prova di contaminazione
Due parti: nucleo del tubo in FEP e guaina Tygon. Combinano la flessibilità e la trasparenza del tubo Tygon R 3603 con la resistenza chimica dei fluoropolimeri (FEP). Il nucleo del tubo è inerte, ovvero i liquidi trasportati non possono essere estratti né contaminati. Senza odori o sapori residui dal contatto tra i tubi e le sostanze in transito. Ideali quindi per alimenti e bevande.
Termoresistenza: −40...+77 °C.
Durezza (durometro Shore A): 50
Densità: 1,45
Certificazioni: Conformi alle specifiche FDA per l'industria alimentare e ai criteri USP classe IV per la biocompatibilità.