Stampa…
Tubi, Norprene® A-60-G
Fornitore: Saint Gobain Life Sciences
AFL00007-S AFL00027 AFL00012-S AFL00018-S AFL00029-S AFL00019-S AFL00003-S AFL00023-S AFL00008-S AFL00010-S AFL00013-S AFL00015-S AFL00017-S AFL00020-S AFL00026-S AFL00027-S AFL00028-S AFL00032-S AFL00036-S AFL00037-S AFL00038-S AFL00045-S AFL00046-S AFL00053-S
VERNAFL00007-SEA 69.8 EUR
VERNAFL00007-S VERNAFL00027 VERNAFL00012-S VERNAFL00018-S VERNAFL00029-S VERNAFL00019-S VERNAFL00003-S VERNAFL00023-S VERNAFL00008-S VERNAFL00010-S VERNAFL00013-S VERNAFL00015-S VERNAFL00017-S VERNAFL00020-S VERNAFL00026-S VERNAFL00027-S VERNAFL00028-S VERNAFL00032-S VERNAFL00036-S VERNAFL00037-S VERNAFL00038-S VERNAFL00045-S VERNAFL00046-S VERNAFL00053-S
Tubi, Norprene® A-60-G
Tubazioni Tubazione di trasferimento
Elastomero termoplastico, nero.
  • Di lunga durata in quanto resistenti alle intemperie, con buona resistenza all'usura causata da flessioni ripetute
  • Ottima resistenza agli agenti chimici
  • Minore permeabilità al gas rispetto ai tubi flessibili in gomma
Tubi flessibili per applicazioni industriali e di laboratorio. Resistenti al calore e all'ozono. Straordinaria resistenza ai liquidi inorganici (acidi e basici). Ideali per l'impiego con le pompe.
Resistenza termica da −60 °C a +135 °C
Durezza (durometro Shore A): 61
Densità: 0,98