Stampa…
Tubi in silicone, Nalgene®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
8060-0020 8060-0030 8060-0040 8060-0050 8060-0060 8060-0070 8060-0080 8060-0100 8060-0120 8060-0130 8060-0190 8060-0260 8060-0310 8060-0140 8060-0200
228-0671EA 189 EUR
228-0671 228-0672 228-0673 228-0674 228-0675 228-0676 228-0677 228-0678 228-0679 228-0680 228-0682 228-0684 228-0685 228-1243 228-1244
Tubi in silicone, Nalgene®
Tubazioni Tubazione di trasferimento
Silicone, traslucido, platinato.
  • No adhesion of cells, blood, proteins, or substances from foodstuffs; no effect on taste or odour
  • Compliant with the requirements of USDA, USP Class VI and 3A standards
  • Non-toxic, non-pyrogenic and non-haemolytic
  • Tasteless, odourless
  • Autoclavable; also can be sterilised by gamma radiation, EtO and chemical procedures
Tubi flessibili duraturi e di elevata purezza, concepiti per numerose applicazioni con pompe e per normale trasferimento di liquidi. Idonei per l'impiego in laboratorio, nella produzione farmaceutica o biotecnologia, nell'industria alimentare e delle bevande. Senza ammorbidenti ai ftalati che possono diffondersi nei liquidi di passaggio. Prodotti sotto severi controlli di processo con minime tolleranze dimensionali. Non adatti per applicazioni invasive.
Resistenza termica: da −62 a +232 °C
Durezza (durometro Shore A): 50
Densità: 1,15
High-purity, translucent tubing contains no phthalate plasticisers or peroxides to leach out into transported fluid.