Stampa…
Tubi, gomma, rossa
Fornitore: DEUTSCH NEUMANN
3010204A 3010305 3010407 3010508 3010609 3010711 3010406 3010508A 3010609A 3010610A 3010710 3010711A 3010812 3010913B 3011014B 3011217B 3011824 3012533 3010408A 3011622 3012028 3011420 3010509 3011521
228-3331EA 4.7 EUR
228-3331 228-3335 228-3336 228-3344 228-3346 228-3356 228-3812 228-3813 228-3814 228-3815 228-3816 228-3817 228-3818 228-3819 228-3820 228-3821 228-3822 228-1544 228-1537 228-1542 228-1543 228-1540 228-1538 228-1541
Tubi, gomma, rossa
Tubazioni Tubazione di trasferimento
Gomma naturale, rossa.
  • Eccellente elasticità e flessibilità
  • Resistenza all'usura
  • Ottima resistenza chimica alle sostanze acide e alcaline
Tubi leggeri, flessibili e di lunga durata. Caratterizzata dall'elasticità che ne agevola la manipolazione e ne garantisce la tenuta ermetica.
Resistenza termica: da −10 a +50 °C
Durezza (durometro Shore A): 50
Densità: 1,13