Stampa…
Tubi di essiccazione con giunti a smeriglio standard, angolati
Fornitore: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05337001 05337002 05337003 05337004
201-5311EA 20.6 EUR
201-5311 201-1166 201-1167 201-5312
Tubi di essiccazione con giunti a smeriglio standard, angolati
Tubi Provette per essicazione
Clear DURAN® borosilicate 3.3 glass. Angled at 75° with ground joint cone.
  • Ottima resistenza chimica
  • Resistenza ad alte temperature
  • Espansione termica minima per garantire una resistenza relativamente elevata alle variazioni di temperatura
Suitable for use with a desiccant such as calcium chloride.