Stampa…
Provette per analisi con tappi NS
Fornitore: Brand
114521 114508 114516 114524
212-1646EA 23.3 EUR
212-1646 212-1642 212-1644 212-1648
Provette per analisi con tappi NS
Tubi Provette
DURAN®, Vetro borosilicato 3.3
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Smerigliatura normalizzata e tappo in plastica. Graduazione e scritte bianche ben leggibili.