Stampa…
Provette per analisi
Fornitore: KARTELL
88301 88307 88308 88310 88108 88306 88302 88320
212-6110EA 227 EUR
212-6110 212-0220 212-0221 212-6117 212-0682 212-0684 212-0683 KART88320
Provette per analisi
Tubi Provette
Provette universali per un'ampia gamma di applicazioni.
  • In PS: buona resistenza termica e chimica
  • In PP: ottima resistenza termica e chimica, autoclavabili
  • Robuste, economiche
Universal tubes for a wide range of applications.