Stampa…
Provette per analisi con fondo sferico o piatto, Corning® Gosselin™
Fornitore: Corning
TP10-01 TP10-02 TR95-03 TR95-22 TR95-23
212-5164EA 393 EUR
212-5164 212-0680 212-0177 212-0179 212-0180
Provette per analisi con fondo sferico o piatto, Corning® Gosselin™
Tubi Provette
In PS trasparente o PP traslucido, con o senza tappi
  • Con o senza tappo, asettiche o sterili (10 kGray)
  • Resistenti a centrifugazioni fino a 3000×g, salvo diversa indicazione
  • Idonee per la maggior parte dei sistemi di analisi automatizzati
Ideali per campionamento, trasporto e centrifugazione. Ampia scelta di diametri e misure per tutte le esigenze di analisi.