Stampa…
Provette per coltura monouso con tappo a vite, DURAN®
Fornitore: DWK Life Sciences
231751159 231751459 231752155 231752352
391-0140EA 75.5 EUR
391-0140 391-0145 391-0155 212-0237
Provette per coltura monouso con tappo a vite, DURAN®
Tubi Provette per colture
Vetro soda-calcico con filettatura DIN e tappo a vite in PP.
  • Provette economiche monouso per coltura
  • Guarnizione in TPE adatta agli alimenti
Resistenti a sollecitazioni termiche non elevate.