Stampa…
VWR®, Test Tubes
Fornitore: VWR Collection
212-1809EA 119 EUR
212-1809 212-1823 212-1834 212-1837
VWR®, Test Tubes
Tubi Provette
Polistirene (PS), trasparente.
  • Possono essere centrifugate fino a 3000×g
  • Possono essere fornite sterili (con tappo rosso) o non sterili (senza tappo)
  • Su richiesta possono essere forniti tappi di altri colori
Provette universali con fondo sferico per un'ampia gamma di applicazioni.