Stampa…
Strip di tappi piatti da 8 e 12
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
AB-0783 AB-0786 AB-0850 AB-0851 AB-0784
732-4880EA 36.37 EUR
732-4880 732-4882 732-4896 732-4897 732-4881
Strip di tappi piatti da 8 e 12
Guarnizioni Sigilli per micropiastre
In PP.
  • Il coperchio piatto facilita la scrittura per l'identificazione dei campioni
  • Ampie linguette alle estremità della strip per facilitare l’orientamento e la rimozione (A-H per strip da 8 posizioni, 1-12 per strip da 12 posizioni)
  • Esenti da DNasi, RNasi e DNA umano
Per piastre PCR a 96 pozzetti e per strip di provette standard o low profile.
Colour: Natural