Stampa…
Strisce di microprovette per PCR da 0,2 ml, Amplitube™
Fornitore: Simport Scientific
T320-1B T320-1G T320-1N T320-1R T320-1Y T321-1N T321-1B T321-1G T321-1R T321-1Y T321-2N T320-10N T321-2B T321-2G T321-2R T321-2Y T321-3N
211-3322EA 123 EUR
211-3322 211-3323 211-3321 211-3324 211-3325 211-3326 211-3327 211-3328 211-3329 211-3330 SIMPT321-2N SIMPT320-10N SIMPT321-2B SIMPT321-2G SIMPT321-2R SIMPT321-2Y SIMPT321-3N
Strisce di microprovette per PCR da 0,2 ml, Amplitube™
Tubi Tubi per PCR
PP. Le pareti ultrasottili garantiscono un trasferimento uniforme ed efficace del calore. In questo modo è possibile ridurre i tempi di reazione PCR nella maggior parte dei termociclatori con fondo V.
  • Soddisfano i requisiti per le distanze standard tra i pozzetti e possono essere impiegate con pipette a 8 canali
  • Le strisce possono essere tagliate e i recipienti impiegati singolarmente
  • Disponibili in versione trasparente e in quattro colori non citotossici e non metallici per la codificazione a colori dei campioni
  • Strisce separate con tappi bombati, da