Stampa…
Strisce di microprovette per PCR da 0,2 ml con strisce di tappi, Amplitube™
Fornitore: Simport Scientific
T322-1B T322-1G T322-1N T322-1R T322-1Y
211-3332EA 135 EUR
211-3332 211-3333 211-3331 211-3334 211-3335
Strisce di microprovette per PCR da 0,2 ml con strisce di tappi, Amplitube™
Tubi Tubi per PCR
PP. Le pareti ultrasottili garantiscono un trasferimento uniforme ed efficace del calore. In questo modo è possibile ridurre i tempi di reazione PCR nella maggior parte dei termociclatori con fondo V.
  • Strisce a 8 provette con tappi per facilitarne l'apertura e la chiusura
  • La tenuta stagna dei singoli recipienti protegge i campioni dalla contaminazione causata da effetti carry-over
  • Disponibili in versione trasparente e in quattro colori non citotossici e non metallici per la codificazione a colori dei campioni
  • Tappi bombati con chiusura a scatto al fine di evitare l'evaporazione durante la termociclatura
  • RNase, DNase e DNA free
Confezione: In sacchetto antimanipolazione, richiudibili.