Stampa…
Microprovette PCR con tappo
Fornitore: Brand
781300 781310 781305 781312 781301 781302 781303 781311 781313 781314 781304
211-3260EA 85.5 EUR
211-3260 211-3262 211-3261 734-1331 731-1268 731-1269 731-1270 734-1330 734-1332 734-1333 731-1271
Microprovette PCR con tappo
Tubi Tubi per PCR
PP. Queste provette PCR (0,2 ml e 0,5 ml) con tappi annessi sono compatibili con i comuni termociclatori con coperchi riscaldati.
  • Gli speciali tappi delle provette possono essere aperti e chiusi facilmente garantendo al contempo la chiusura ermetica e riducendo l'evaporazione dei campioni
  • I tappi piatti consentono una facile scritture
  • RNase, DNase e DNA free
Colour: Clear