Stampa…
Strip per PCR da 0,2 ml con strip di tappi staccabili
Fornitore: Brand
781320 781340 781321 781322 781323 781324 781341 781342 781343 781344 781334 781325
211-3263EA 114 EUR
211-3263 211-3265 211-3270 211-3271 211-3272 211-3273 211-3274 211-3275 211-3276 211-3277 731-1250 731-1272
Strip per PCR da 0,2 ml con strip di tappi staccabili
Tubi Tubi per PCR
PP. Provette da 0,2 ml con tappi bombati o piatti in strisce da 8
  • Tappi piatti utilizzabili anche per PCR Real Time (qPCR)
  • Facili da aprire e chiudere
  • Le strip di chiusura presentano un piccolo bordo intorno a ogni tappo per garantire l'assenza di contaminazione e per facilitare l'apertura
  • Esenti da DNA,DNasi e RNasi
Colour: Clear