Stampa…
Microprovette per PCR con tappo
Fornitore: EPPENDORF
0030124.332 0030124.359 0030124.707
732-0097EA 162 EUR
732-0097 732-0098 EPPE0030124.707
Microprovette per PCR con tappo
Tubi Tubi per PCR
PP.
  • 0,2 ml tube has a contamination shield on the hinged lid
  • Certified free from DNase, RNase and human genomic DNA
Queste provette per PCR a parete sottile da 0,2 ml sono idonee per tutti i comuni termociclatori.
Colour: Clear