Stampa…
Microprovette per PCR con tappo bombato, Axygen®
Fornitore: Corning
PCR-02D-A PCR-02D-C
732-1034EA 70.74 EUR
732-1034 732-0676
Microprovette per PCR con tappo bombato, Axygen®
Tubi Tubi per PCR
PP.
  • Tappi bombati per la trasmissione efficiente del calore dal coperchio del termociclatore
  • Pareti uniformi particolarmente sottili per la trasmissione ottimale del calore
  • Il design dei tappi garantisce un chiusura sicura e impedisce l'evaporazione dei campioni
  • Certificazione di assenza di RNasi, DNasi ed endotossine