Stampa…
Microprovette per PCR con tappi da 0,2 e 0,5 ml, Amplitube™
Fornitore: Simport Scientific
T325-3B T325-3G T325-3N T325-3R T325-3Y T325-1B T325-1G T325-1N T325-1R T325-1Y T325-2N T325-2B T325-2G T325-2R T325-2Y T325-4N T325-4B T325-4G T325-4R T325-4Y T325-2VG T325-1VB T325-1VG T325-1VN T325-1VR T325-1VY T325-2VB T325-2VN T325-2VR T325-2VY
211-3312EA 62.4 EUR
211-3312 211-3313 211-3311 211-3314 211-3315 211-3302 211-3303 211-3301 211-3304 211-3305 211-3306 211-3307 211-3308 211-3309 211-3310 211-3316 211-3317 211-3318 211-3319 211-3320 731-0470 731-0464 731-0465 731-0466 731-0467 731-0468 731-0469 731-0471 731-0472 731-0473
Microprovette per PCR con tappi da 0,2 e 0,5 ml, Amplitube™
Tubi Tubi per PCR
PP. Le pareti ultrasottili garantiscono un rapido trasferimento del calore, riducendo pertanto i tempi di reazione PCR e dei cicli.
  • I tappi annessi consentono di ottenere una tenuta stagna durante le operazioni con i termociclatori, prevengono l'evaporazione e possono essere aperti e chiusi facilmente con una sola mano
  • Disponibili in versione trasparente e in quattro colori non citotossici e non metallici per la codificazione a colori dei campioni
  • Il recipiente da 0,2 ml dispone di un campo opacizzato per scritta, nonché di un tappo con protezione integrata al fine di evitare la contaminazione a causa della superficie del tappo del termociclatore.
  • Il recipiente da 0,5 ml dispone di un campo per scritta inciso chimicamente e di una scala graduata da 0,1 ml.
  • RNase, DNase e DNA free
Ø×H: 0,2 ml 6×21 mm ; 0,5 ml 8×29 mm
Confezione: in sacchetti antimanipolazione, richiudibili con chiusura di sicurezza