Stampa…
Strip per PCR e tappi, low profile, 0,2 ml
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
AB-0771 AB-0772 AB-0773 AB-0849 AB-0776 AB-0777 AB-0778 AB-0775 AB-0771/W AB-1770 AB-1771
732-4872EA 156 EUR
732-4872 732-4873 732-4874 732-4895 732-4877 732-4878 732-0885 732-4876 731-0273 732-2588 732-1362
Strip per PCR e tappi, low profile, 0,2 ml
Tubi Tubi per PCR
PP. Le dimensioni ridotte di queste provette riduce lo 'spazio morto' tra il coperchio riscaldato del termociclatore e il campione, eliminando la formazione di condensa sulla parete laterale della provetta, prevenendo la riduzione del volume di reazione PCR e aumentando l'efficienza della reazione.
  • Disponibili come strip da 8 o 12 provette senza tappo o con tappo piatto o bombato
  • Adatte per blocchi per termociclatori da 0,2 ml
  • La capacità massima delle provette è di 0,15 ml con tappo inserito
  • Linguette alle estremità con nu, erazione da A ad H (strip da 8) e da 1 a 12 (strip da 12)
  • Certificate esenti da DNasi, RNasi e DNA genomico umano
Colore: trasparente, se non diversamente specificato. Altri colori disponibili su richiesta.