Stampa…
Provette per microcentrifuga, Micrewtube®
Fornitore: Simport Scientific
T338-2 T338-2S T338-4 T338-4S T338-5 T338-5S T338-6 T338-6S T338-7 T338-7S T338-2SPR T338-4SPR T338-5SPR T338-6SPR T338-7SPR
212-9587EA 188 EUR
212-9587 720-0533 720-0534 720-0535 212-9589 212-9590 212-9591 212-9592 720-0539 720-0540 212-9588 720-0536 720-0537 720-0538 720-0541
Provette per microcentrifuga, Micrewtube®
Tubi Provette per microcentrifuga
PP tubes with HDPE lip seal screw caps.
  • Tenuta ermetica
  • Range di temperatura da −196 a +110 °C, le provette senza base sono resistenti a centrifugazioni fino a 20000×g
  • Le provette sterili sono sterilizzate con raggi gamma e confezionate in sacchetti antimanomissione risigillabili
  • Non autoclavabili perché i tappi sono realizzati in HDPE
  • Certificati apirogeni ed esenti da RNAsi, DNAsi e acidi nucleici
Queste provette versatili sono idonee alla crioconservazione, ad applicazioni di bollitura e centrifugazione e ad altri utilizzi di laboratorio. Il bordo di tenuta presente all'interno del tappo, flessibile e profondo, garantisce una tenuta ermetica e impedisce che il contenuto della provetta vengano a contatto con le filettature, riducendo quindi il rischio di contaminazione del campione. I tappi a vite sono completamente rimovibili dalle provette. Le provette sono disponibili con base d'appoggio. Sono inoltre disponibili provette senza base sterili, con area di scrittura bianca e graduazioni.