Stampa…
Provette per microcentrifuga, 0,5/1,5/2,0 ml
Fornitore: Brand
780730 780731 780732 780733 780734 780740 780741 780742 780743 780744 780750 780751 780752 780753 780754
211-3231EA 132 EUR
211-3231 211-3232 211-3233 211-3234 211-3235 211-3241 211-3242 211-3243 211-3244 211-3245 211-3236 211-3237 211-3238 211-3239 211-3240
Provette per microcentrifuga, 0,5/1,5/2,0 ml
Tubi Provette per microcentrifuga
In PP, graduate, sterili con tappo a vite o in PP non sterili senza tappo, autoclavabili.
  • Resistenti a centrifugazioni fino a 17 000 ×g
  • Tappo con guarnizione in silicone
  • Con area di marcatura smerigliata
  • Provette sterili esenti da DNA, DNasi, RNasi ed endotossine, non pirogeniche, atossiche
Temperature range: −196 to +121°C.
*without graduations.