Stampa…
Provette per microcentrifuga, Micrewtube®
Fornitore: Simport Scientific
T334-2 T334-2S T334-2SPR T334-4 T334-4S T334-4SPR T334-5 T334-5S T334-6 T334-6S T334-7 T334-7S T334-5SPR T334-6SPR T334-7SPR
720-0514EA 183 EUR
720-0514 720-0515 212-9577 212-9578 720-0516 212-9579 212-9580 212-9581 720-0517 720-0518 720-0520 212-9583 212-9582 720-0519 720-0521
Provette per microcentrifuga, Micrewtube®
Tubi Provette per microcentrifuga
In PP, tappo a vite con guarnizione O-ring (senza cerniera), autoclavabili.
  • L'O-ring alla sommità del tappo garantisce una tenuta ermetica in stoccaggi a lungo termine, mantenendo l'integrità dei piccoli campioni anche nelle condizioni più avverse
  • Le provette sono sterilizzate con raggi gamma e sono disponibili normali o con graduazioni stampate e area di scrittura bianca per l'identificazione dei campioni
  • Autoclavabili a +121 °C in posizione verticale con i tappi allentati
  • Certificati apirogeni ed esenti da RNAsi, DNAsi e acidi nucleici
Ideali per criogenia e crioconservazione, applicazioni di bollitura, centrifugazione, ecc. e idonee alla maggior parte dei rotori per microcentrifuga standard. Il profilo alto del tappo ne facilita la manipolazione, specie nelle procedure asettiche. Il tappo non è dotato di cerniera, per utenti che preferiscono rimuovere completamente i tappi dalle provette durante le operazioni di riempimento o campionamento.
RCF max: le provette senza base sono resistenti a centrifugazioni fino a 20000×g.
Range di temperatura: –196...+121 °C.
Confezione: provette sterili confezionate in sacchetti antimanomissione risigillabili.