Stampa…
Provette per microcentrifuga, Micrewtube®
Fornitore: Simport Scientific
T332-2 T332-2S T332-4 T332-4S T332-5 T332-5S T332-6 T332-6S T332-6SPR T332-7 T332-7S T332-2SPR T332-4SPR T332-5SPR T332-7SPR
720-0508EA 243 EUR
720-0508 212-9568 212-9570 212-9571 212-9573 720-0509 720-0510 212-9575 720-0511 212-9576 720-0512 212-9569 212-9572 212-9574 720-0513
Provette per microcentrifuga, Micrewtube®
Tubi Provette per microcentrifuga
In PP, tappo a vite con guarnizione O-ring e cerniera, autoclavabili.
  • L'O-ring sulla sommità del tappo garantisce una tenuta ermetica in stoccaggi a lungo termine, mantenendo l'integrità dei piccoli campioni anche nelle condizioni più avverse
  • Le provette sono sterilizzate con raggi gamma e sono disponibili normali o con graduazioni stampate e area di scrittura bianca per l'identificazione dei campioni
  • Autoclavabili a +121 °C in posizione verticale con i tappi allentati
  • Certificati apirogeni ed esenti da RNAsi, DNAsi e acidi nucleici
Ideali per criogenia e crioconservazione, applicazioni di bollitura, centrifugazione, ecc. e idonee alla maggior parte dei rotori per microcentrifuga standard. Il profilo alto del tappo ne facilita la manipolazione, specie nelle procedure asettiche, è dotato di cerniera in modo da prevenire l'apertura accidentale, con conseguente rischio di mescolamento e contaminazione.
RCF max: le provette senza base sono resistenti a centrifugazioni fino a 20000×g
Range di temperatura: da –196 a +121 °C
Confezione: provette sterili confezionate in sacchetti antimanomissione risigillabili.