Stampa…
Provette per microcentrifuga
Fornitore: Simport Scientific
T336-2 T336-2S T336-4 T336-4S T336-5 T336-5S T336-6 T336-6S T336-7 T336-7S T336-2SPR T336-4SPR T336-5SPR T336-6SPR T336-7SPR
720-0522EA 198 EUR
720-0522 720-0523 720-0525 720-0526 720-0528 720-0529 720-0531 720-0532 212-9585 212-9586 720-0524 720-0527 720-0530 212-9584 525-0386
Provette per microcentrifuga
Tubi Provette per microcentrifuga
In PP, con tappo a vite con bordo interno di tenuta e cerniera.
  • Il bordo di tenuta flessibile presente all'interno del tappo garantisce una tenuta ermetica anche nelle condizioni più avverse
  • Le provette sono sterilizzate con raggi gamma e sono disponibili normali o con graduazioni stampate e area di scrittura bianca per l'identificazione dei campioni
  • Non autoclavabili perché i tappi sono realizzati in HDPE
Ideali per crioconservazione, applicazioni di bollitura, centrifugazione, ecc. e idonee alla maggior parte dei rotori per microcentrifuga standard.More Product Information