Stampa…
Provette per microcentrifuga con tappi a vite integrati, 0,5/1,5/2,0 ml
Fornitore: Brand
780710 780711 780712 780713 780714
211-3211EA 257 EUR
211-3211 211-3212 211-3213 211-3214 211-3215
Provette per microcentrifuga con tappi a vite integrati, 0,5/1,5/2,0 ml
Tubi Provette per microcentrifuga
In PP, graduate, autoclavabili, tappo a vite in PP con guarnizione in silicone.
  • Resistenti a centrifugazioni fino a 17000×g
  • Ideali per la conservazione di siero e campioni ematici nonchè per il riscaldamento e la centrifugazione
  • Tappo a vite a tenuta ermetica con guarnizione in silicone
  • Apertura e chiusura rapida con 1¼ di giro
  • Range d'esercizio: da −196 a +121 °C, ideale per il congelamento di campioni in azoto liquido nella fase gassosa −196 °C
*without graduations
Informazioni per l'ordine: per una migliore identificazione dei campioniMore Product Information