Stampa…
Inserti colorati per tappi
Fornitore: Brand
780724 780720 780721 780722 780723
525-0501EA 22.6 EUR
525-0501 525-0690 525-0687 525-0688 525-0689
Inserti colorati per tappi
Inserti a cappuccio
PP.
  • Per l'identificazione
  • Per microtubi da 211-3201 a 211-3205 e da 211-3211 a 211-3215
  • Applications: −196 °C to +121 °C