Stampa…
VWR®, provette per microcentrifuga e tappi a vite, 0,5/1,5/2,0 ml
Fornitore: VWR Collection
211-0093EA 0 EUR
211-0093
VWR®, provette per microcentrifuga e tappi a vite, 0,5/1,5/2,0 ml
Tubi Provette per microcentrifuga
Microtubi in resina PP ultra trasparente, graduati, autoclavabili e congelabili (-80 °C) con tappi a vite.
  • Può resistere alla centrifugazione fino a 20000×g
  • Filettature universali che funzionano con tutte le principali marche di tappi
  • Guarnizione O-ring in etilene propilene per una conservazione sicura
  • Tappi con superficie liscia per l'applicazione di etichette
  • Le provette sterili vengono sterilizzate mediante radiazioni
  • Design sostenibile basato su resine vergini
Confezione: le microprovette non sterili e i tappi sono confezionati in sacchetti separati richiudibili. Le microprovette sterili con i tappi avvitati sono confezionate in sacchetti sterili da 50 provette, 10 sacchetti/confezione.