Stampa…
Provette per coltura con bordo liscio
Fornitore: Brand
114105 114106 114110 114125 114115 114130
391-0105EA 29.3 EUR
391-0105 391-0106 392-0312 392-0315 392-0313 392-0316
Provette per coltura con bordo liscio
Tubi Provette per colture
Vetro AR-Glas®.
  • Autoclavable (at 121 °C/2 bar)
  • Wall thickness 0,6/0,7 mm
Certificazioni: DIN EN 285