Stampa…
Provette per centrifuga
Fornitore: Greiner Bio-One
120180_2000 187262_1000 191180_1000 115262_2000
212-3166EA 449 EUR
212-3166 391-3476 525-0406 525-0405
Provette per centrifuga
Tubi Tubi per centrifuga
In polistirene (PS) o polipropilene (PP) trasparente, con tappo di ventilazione a 2 posizioni, fondo tondo, sterili.
  • Provette in polistirene senza graduazione, buona resistenza termica, meccanica e chimica, centrifugazione RFC 5000 ×g (rotore ad angolo fisso) o 4800 ×g (rotore oscillante)
  • Provette in polipropilene con graduazione, elevata resistenza termica, meccanica e chimica, centrifugazione RFC 34 000 ×g (rotore ad angolo fisso) o 5800 ×g (rotore oscillante)
  • Il tappo di ventilazione svolge due funzioni: se premuto delicatamente, fornisce una