Stampa…
Provetta per centrifuga con tappo a vite
Fornitore: Greiner Bio-One
188261_500 210261_450 227270_300 210270_300 188271_1000 227261_500
391-3477EA 184 EUR
391-3477 391-3460 525-0197 525-0396 391-3450 525-0384
Provetta per centrifuga con tappo a vite
Tubi Tubi per centrifuga
In PP con tappo a vite in HDPE.
  • Ottima stabilità termica, meccanica e chimica
  • Graduazione blu e area di scrittura bianca
  • Esenti da Dnasi, RNasi, DNA umano e pirogeni, non citotossiche
Provette universali adatte ad un ampia gamma di applicazioni. Con o senza base di appoggio. Sterili. Autoclavabili senza tappo.
Confezione: Disponibili in bulk o in box.