Stampa…
Provette per centrifuga, fondo tondo, PP
Fornitore: KARTELL
302 303 305 307 308 306
525-0469EA 80 EUR
525-0469 525-0470 525-0471 525-0473 525-0474 525-0472
Provette per centrifuga, fondo tondo, PP
Tubi Tubi per centrifuga
PP, fondo tondo
  • Perfettamente traslucide, straordinaria resistenza agli agenti chimici
  • Resistenza termica fino a 120 °C