Stampa…
Provette per centrifuga, Nalgene®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
3105-0015 3105-0050
525-2811EA 52.7 EUR
525-2811 525-2812
Provette per centrifuga, Nalgene®
Tubi Tubi per centrifuga
PC, fondo conico, bordo dritto, graduato, autoclavabile.
  • Trasparente, graduazione in rilievo
  • Sopportano una forza centrifuga fino a 6000 ×g
  • Utilizzabile in centrifughe refrigerate o non refrigerate