Stampa…
Provette per centrifuga
Fornitore: VITLAB
103897 103797
525-2250EA 86.9 EUR
525-2250 525-2251
Provette per centrifuga
Tubi Tubi per centrifuga
PFA.
  • Traslucido
  • Sopporta forze fino a 10 000 ×g
  • Anche per rack per autocampionatori
Informazioni per l'ordine: Codice 525-2251 senza tappo a vite, codice 525-2250 con tacca di taratura calibrata a 10 ml, filettatura GL25 e tappo a vite
Attenzione: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904