Stampa…
Provette per centrifuga
Fornitore: Brand
781029 781039 781040
525-3202EA 47.3 EUR
525-3202 525-3204 525-3206
Provette per centrifuga
Tubi Tubi per centrifuga
In PC, fondo tondo con bordo dritto, graduate.
  • Trasparenti con leggera colorazione giallastra
  • Sopportano forze centrifughe fino a 20000×g
  • Graduazioni in rilievo
Suddivisione: 1 ml per provette da 50 ml; 2 ml per provette da 100 ml.