Stampa…
Provette per centrifuga, Oak Ridge, Nalgene®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
3114-0010 3114-0030 3114-0050 3115-0030 3115-0050 3118-0010 3118-0028 3118-0030 3118-0050 3118-0085 3119-0010 3119-0028 3119-0030 3119-0050 3137-0050 3138-0010 3138-0016 3138-0030 3138-0050 3139-0010 3139-0016 3139-0030 3139-0050 3148-0050
525-2211EA 88.7 EUR
525-2211 525-2212 525-2213 525-2223 525-2224 525-2231 525-0037 525-2233 525-2234 525-2235 525-2241 525-0038 525-2243 525-2244 525-0040 525-0041 525-0042 525-0043 525-2236 525-0044 525-0244 525-0045 525-0046 525-0049
Provette per centrifuga, Oak Ridge, Nalgene®
Tubi Tubi per centrifuga
Fondo sferico, autoclavabile.
  • Resistenza a forze fino a 50000×g
  • Per centrifughe refrigerate o non refrigerate
  • A velocità superiori a 10000×g, si raccomanda l'uso di tappi con guarnizioni
FEP
Semitrasparente. Resiste a qualsiasi acido, base o solvente. Eccellente per estrazione in cloroformio e fenolo.
PSF
Trasparenti. Resistenti ad acidi e alcali.
PC
Trasparente.
PPCO
Semitrasparente. Maggiore resistenza agli agenti chimici rispetto al PC.
Attenzione: Note: (Actual brim capacity of 50 ml Centrifuge tubes Oak Ridge is 42 ml).