Stampa…
Provette per centrifuga
Fornitore: Brand
114817 114818 114820 114821 114822 114823
525-3201EA 489 EUR
525-3201 525-0240 525-0241 525-0242 525-0243 734-1329
Provette per centrifuga
Tubi Tubi per centrifuga
In PP, a fondo conico, graduazione stampata, con tappi a vite piatti in HDPE.
  • Resistenza a RCF fino a 3000 ×g
  • Tappo a vite in PE con bordo interno di tenuta
  • Non sterili o sterilizzate a raggi gamma
* Filling volume (volume of work 13 ml).