Stampa…
Provette per coltura, Nunclon™Δ
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
145470 146183 156758
734-2036EA 635 EUR
734-2036 734-2037 734-2068
Provette per coltura, Nunclon™Δ
Tubi Provette per colture
In PS con tappi in PE, sterile.
  • Il design a becco di clarino permette l'utilizzo delle provette in microscopia; puo' essere inserito un copri vetrino all'interno della provetta
  • In caso di conservazione orizzontale della provetta a fondo piatto, il mezzo non fuoriesce
  • Qualità ottica straordinaria
  • Il trattamento superficiale certificato crea le condizioni ottimali per l'adesione e la crescita cellulare
Provette a fondo tondo con tappo a vite o tappo a pressione per colture cellulari standard e provette a becco di clarino per colture cellulari in adesione.