Stampa…
Membrane di trasferimento, Nytran® N, Whatman™
Fornitore: Whatman products (Cytiva)
10416096 10416196
732-4045EA 848 EUR
732-4045 732-4056
Membrane di trasferimento, Nytran® N, Whatman™
Membrane di trasferimento
La membrana Nytran® in nylon (Nytran® N) è ideale per le applicazioni che esigono cariche ridotte. È progettata espressamente per le tecniche di Southern blotting e Northern blotting, oltre che per colony/plaque lift e Dot/Slot blot. La membrana Nytran N® è compatibile con le tecniche di rivelazione isotopiche e non isotopiche.
  • Eccellente rapporto segnale/background.
  • La membrana è adesa in modo perfettamente uniforme su entrambi i lati della matrice di supporto, assicurando un'eccellente simmetria e una tensione ottimale della membrana stessa senza arricciamenti.
  • Diametro dei pori omogeneo e distribuzione uniforme.
  • Disponibile con diametro dei pori da 0,2 µm e da 0,45 µm per una ritenzione ottimale degli oligonucleotidi e dei frammenti di DNA di maggiori dimensioni.
Nytran N membrane allows for excellent signal-to-noise ratios. The membrane is cast uniformly on both sides of a support matrix, demonstrating excellent symmetry. This gives the membrane the ability to lie flat without curling. Nytran N membrane is a highly consistent membrane with uniform pore size and distribution. It is available in 0,2 and 0,45 µm pore sizes for optimal retention of oligos and larger DNA fragments.
Whatman Nytran nylon membranes are suitable for applications that require a lower charge. They are designed for Southern and Northern blotting as well as colony and plaque lifts and dot-/slot-blots. Nytran N is compatible with isotopic and nonisotopic detection methods.