Stampa…
Membrane di trasferimento, Nytran® SuPerCharge, Whatman™
Fornitore: Whatman products (Cytiva)
10416230 10416294 10416296
732-0286EA 293 EUR
732-0286 732-4065 732-4066
Membrane di trasferimento, Nytran® SuPerCharge, Whatman™
Membrane di trasferimento
Le membrane di nylon Nytran® SuPerCharge (SPC) presentano una carica altamente positiva e una densità del nylon maggiore per ogni unità superficiale. Sono disponibili come membrane circolari, fogli e rotoli per piastre di microtitolazione o come membrane a farfalla per Colny/plaque lift.
  • Segnale elevato in maniera consistente con fondo estremamente basso
  • La membrana viene infusa in maniera uniforme su entrambi i lati di una matrice portante, cosa che le conferisce una simmetria straordinaria, come pure la capacità di rimanere piatta senza ondularsi
  • Le dimensioni uniformi e la distribuzione dei pori, come pure la superficie priva di microcavità garantiscono una migliore riproducibilità dei risultati da parte di una membrana e da blot a blot
Le membrane SPC in Nytran mostrano una dimensione dei pori e una distribuzione dei pori molto uniformi rispetto alle tipiche membrane in nylon. Sono privi di microvuoti superficiali, comuni in altre membrane. Queste caratteristiche portano a una maggiore riproducibilità dei risultati attraverso una membrana e da blot a blot. Con le tipiche tecniche di produzione, l'aumento della carica positiva tende ad aumentare il fondo. Le membrane Nytran SPC sono prodotte utilizzando un processo che consente la combinazione di un'elevata carica positiva con un basso fondo. Sia che si utilizzino tecniche di rilevamento radioattive o non radioattive, Nytran SPC fornisce costantemente un segnale elevato con uno sfondo estremamente basso.
Queste membrane sono progettate per il Southern e Northern blotting, per il sollevamento di colonie e placche e per punti o slot blot. Le membrane sono colate in modo uniforme per un'eccellente simmetria e per prevenire l'arricciamento. Le membrane in nylon Nytran SPC hanno una carica positiva molto elevata. I miglioramenti nel processo di produzione si traducono in una membrana con una maggiore densità di nylon per unità di superficie. La maggiore carica e la maggiore densità del nylon forniscono maggiori siti di legame per i campioni.
Pore size: 0,45 µm
Nytran® binding capacity: >600 µg/cm²