Stampa…
Pinze per crogiolo
Fornitore: HAMMACHER KARL
HWN300-22 HWN301-25 HWN302-32
231-0274EA 71.6 EUR
231-0274 231-0275 231-0276
Pinze per crogiolo
Pinze
Acciaio inossidabile 18/10, antimagnetico. Per maneggiare in sicurezza e con semplicità crogioli di materiali diversi.
  • A doppia piegatura
  • Con punte scanalate
  • Resistenti agli acidi
  • Ottima resistenza al calore, autoclavabili