Stampa…
Pinze per crogioli, acciaio inossidabile
Fornitore: BOCHEM
2099 2100 2101 2102 2103 2104 2106 2105 2109
231-0182EA 13.7 EUR
231-0182 231-1000 231-1001 231-1002 231-1003 231-1004 231-1006 231-1005 231-0028
Pinze per crogioli, acciaio inossidabile
Pinze
In acciaio inox 18/10, antimagnetico, lucidatura elettrolitica. Per maneggiare in sicurezza e con semplicità crogioli di materiali diversi.
  • A doppia piegatura, con punte scanalate
  • Resistenti alla corrosione
  • Ottima termostabilità, sterilizzabili in autoclave