Stampa…
VWR®, custodie per armature per termometro
Fornitore: VWR Collection
620-0900EA 23.4 EUR
620-0900
VWR®, custodie per armature per termometro
Porta termometro
La custodia protegge i termometri da rotture accidentali durante l'uso e la conservazione.
  • Tappo a vite
  • Anello per appendere
  • Metallo o ottone nichelato
  • Sezione inferiore che circonda il bulbo con piccole aperture per la circolazione