Stampa…
VWR®, Frio Temp Termometri di precisione
Fornitore: VWR Collection
620-0938EA 538 EUR
620-0938 620-0939 620-0940 620-0941 620-0942
VWR®, Frio Temp Termometri di precisione
Termometri Termometri analogici
Questi termometri senza mercurio sono calibrati individualmente e utili per verificare le temperature dei campioni. Sono progettati per applicazioni in congelatori, frigoriferi, incubatori, forni e banche del sangue.
  • Fornire letture accurate della temperatura senza contaminazione del campione
  • La bottiglia piena (inclusa) imita il campione
  • I termometri rivestiti in PFA contengono vetro e liquido in caso di rottura, riempiti con liquido organico
  • Contrassegni fusi in modo permanente e vetro senza piombo
  • Numero di serie individuale
Division: 0,1 °C
Accuracy: ±0,2 °C
Traceable to standard NIST/DKD.
Certificazioni: Conforme a NIST.
Informazioni per l'ordine: Fornito con rapporto di calibrazione del termometro individuale indicante le correzioni a un decimo della divisione più piccola, numero di rapporto univoco e standard NIST utilizzati per la calibrazione.
Attenzione: Per utilizzarlo, è sufficiente avvitare il termometro con il tappo nella bottiglia e collegarlo al campione da testare.